主要文件
8.16147
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Menthyl acetate
for synthesis
别名:
(R)-(-)-Menthyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O2
CAS号:
分子量:
198.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
220-076-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
密度
0.925 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in chloroform): -93.0 - -83.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup