主要文件
8.15008
Sigma-Aldrich
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
别名:
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
D5NO
分子量:
40.08
分類程式碼代碼:
12142201
蒸汽壓力
535 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
濃度
≥25 wt. %
技術
NMR: suitable
bp
36 °C
密度
1.056 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Assay (weight%): ≥ 26 %
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
法律資訊
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2