Key Documents
8.14990
Sigma-Aldrich
Allyl hexanoate
for synthesis
别名:
Allyl hexanoate, Allyl caproate, Hexanoic acid allyl ester, Caproic acid allyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O2
CAS号:
分子量:
156.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-642-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
218 mg/kg LD50, oral (Rat)
300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
轉變溫度
flash point 74 °C
密度
0.887 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
InChI 密鑰
RCSBILYQLVXLJG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup