化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
173 °C/1013 hPa
mp
-56 °C
轉變溫度
flash point 57 °C
密度
0.880 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.882
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.882
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup