liquid
轉變溫度
flash point 63 °C
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
InChI 密鑰
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
145.4 °F
閃點(°C)
63 °C