主要文件
8.14737
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid
for synthesis
别名:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O5
CAS号:
分子量:
134.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
230-022-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
349 °C
效力
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
轉變溫度
flash point 203 °C
溶解度
558 g/L
密度
1.60 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Study on the inhibitory effect of DL‐malic acid on the phase structure and combustion characteristics of coal: This study examines the potential of DL-malic acid as an antioxidant inhibitor in the prevention of coal fires (Sun et al., 2024).
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
397.4 °F
閃點(°C)
203 °C