文件
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-二氨基二苯砜
for synthesis
别名:
3,3′-二氨基二苯砜, 3,3′-磺酰二苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2O2S
CAS号:
分子量:
248.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
209-967-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
solid
效力
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
167-170 °C
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI 密鑰
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 96.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 166 °C
熔程(上限值): ≤ 170 °C
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3