About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O
CAS号:
分子量:
140.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
406-810-4
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
0.23 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
轉變溫度
flash point 90 °C
溶解度
1.96 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C1CCC(CC1)CCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup