Key Documents
8.14500
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
for synthesis
别名:
Isoamyl benzoate, Benzoic acid isoamyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O2
CAS号:
分子量:
192.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-334-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C
轉變溫度
flash point 89 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.990
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2