主要文件
8.14422
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
别名:
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO3
CAS号:
分子量:
177.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-241-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
140-146 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
InChI 密鑰
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3