主要文件
8.14359
Sigma-Aldrich
L-(-)-Homoserine
for synthesis
别名:
L-(-)-Homoserine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
211-590-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
203 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H3][C@@H](CCO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3