Key Documents
8.14219
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for synthesis
别名:
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide, MTBSTFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18F3NOSi
CAS号:
分子量:
241.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 52 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-5-6-7-15(3,4)13(2)8(14)9(10,11)12/h5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
NEJIKZHUEMMAEF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.039
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup