主要文件
8.14179
Sigma-Aldrich
Disulfur dichloride
for synthesis
别名:
Disulfur dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2S2
CAS号:
分子量:
135.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352307
酶委員會索引編號:
233-036-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
14.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
自燃溫度
390 °C
效力
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.2-32.5 % (v/v)
mp
-76 °C
轉變溫度
flash point >130 °C
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
InChI 密鑰
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex Cl): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.679 - 1.680
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3