Key Documents
8.14134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
for synthesis
别名:
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2ClN3O4
CAS号:
分子量:
203.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
219-937-3
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
效力
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
62-65 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
InChI 密鑰
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3