主要文件
8.14087
Sigma-Aldrich
十六烷基三甲基氯化铵
(50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
别名:
十六烷基三甲基氯化铵溶液,三甲基十六烷基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
轉變溫度
flash point 15 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
含量测定(银量法):49.0 - 52.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.892
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
59.0 °F
閃點(°C)
15 °C