主要文件
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
别名:
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CN(CH2)8CN
CAS号:
分子量:
164.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
217-494-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥94.5% (GC)
形狀
liquid
bp
199-204 °C/20 hPa
mp
7-8 °C
轉變溫度
flash point >93 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N#CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
InChI 密鑰
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 94.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup