About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5NaO3S2
CAS号:
分子量:
164.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
243-285-9
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量(碘量法): ≥ 96.0 %
鉴定(IR):通过测试
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2