主要文件
8.10408
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylhydrazine
别名:
1,1-Dimethylhydrazine, UDMH
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
164 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
249 °C
效力
122 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
2-45 % (v/v)
bp
63-64 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
轉變溫度
flash point 1 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
一般說明
for synthesis
應用
N,N-Dimethylhydrazine for synthesis. CAS 57-14-7, EC Number 200-316-0, chemical formula (CH₃)₂NNH₂.
分析報告
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-10 °C - closed cup