主要文件
8.08394
Sigma-Aldrich
2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇
for synthesis
别名:
2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
134.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
201-074-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
375 °C (DIN 51794)
效力
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.8 % (v/v)
pH值
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
mp
58 °C
轉變溫度
flash point 179 °C (DIN 51758)
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 57 °C
熔化范围(上限值): ≤ 61 °C
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
閃點(°C)
180 °C - Cleveland open cup