蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
405 °C
效力
15670 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5 % (v/v)
pH值
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
溶解度
100 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCO
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
應用
- 生物合成:Illustrated by the extractive adsorption study of Sui et al., where 1,3-Propanediol was effectively isolated using novel resin technologies.这一应用对于生物聚合物的可持续生产至关重要,影响着从工业制造到生物技术的各个行业(Sui WB et al., 2023)。
- 化学合成中的氢化工艺:Zhang等人考察了用于将丙二酸二乙酯高效地加氢制备1,3-丙二醇的双金属催化剂。这项研究对于化学家和研究人员而言有相关性,因为他们都希望以可持续的方式来优化生产高价值化学品的反应过程(Zhang J et al., 2024)。
- 强化微生物生产系统:Jiang等人考察了肺炎克雷伯氏菌中特定代谢途径的失活导致1,3-丙二醇产量增加的现象。这对该化合物的生物技术生产非常重要,为侧重于研究代谢工程和工业生物技术领域的主要研究人员提供了有关见解(Jiang W et al., 2024)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.051 - 1.053
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.051 - 1.053
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1