主要文件
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
别名:
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(CH=NOH)C5H4N
CAS号:
分子量:
122.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352126
酶委員會索引編號:
212-849-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
效力
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
mp
110-112 °C
溶解度
15 g/L
體積密度
400‑500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1\C(=C\N=O)\C=CC=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
InChI 密鑰
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3