Key Documents
8.07107
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide (85% Pd)
hydrogenation catalyst for synthesis
别名:
Palladium(II) oxide (85% Pd)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
OPd
CAS号:
分子量:
122.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-218-3
品質等級
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
InChI 密鑰
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
hydrogenation catalyst for synthesis
分析報告
Assay Pd: ≥ 85.0 %
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3