主要文件
8.06914
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
别名:
(R)-(-)-Mandelic acid, D-Mandelic acid, D-α-Hydroxyphenylacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)COOH
CAS号:
分子量:
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
210-276-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
crystals
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
轉變溫度
flash point >190 °C
溶解度
soluble 109.8 g/L
體積密度
670 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[C@H](c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -157.0 - -153.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1