Key Documents
8.06086
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
别名:
α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
118.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-705-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.9 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
445 °C
效力
4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-6.6 % (v/v)
pH值
5-6 (500 g/L in H2O)
bp
164 °C/1013 hPa
mp
-23 °C
轉變溫度
flash point 40 °C (DIN 51758)
溶解度
560 mg/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup