产品名称
1-甲基-2-吡咯烷酮, EMPLURA®
蒸汽壓力
0.32 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
效力
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.003 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.468-1.473
pH值
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
轉變溫度
flash point 91 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。借助 EMPLURA,我们提供了一系列溶剂,可用于非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用,制备实验室工作和清洁目的。EMPLURA 溶剂提供了满足最重要参数的多种规格。
應用
- Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries.: 本研究介绍了一种以1-甲基-2-吡咯烷酮为溶剂的聚酰亚胺绿色合成方法,重点介绍了其在提高水性锌电池性能方面的功效。该研究彰显了1-甲基-2-吡咯烷酮在促进分析化学和电池技术领域的环保合成方法方面的关键作用(Zhao Y et al., 2024)。
- Facile Preparation of Four-Layer MoS(2) Nanosheets and Their Application to Organic Light-Emitting Diode.: 本文讨论了在剥离工艺中使用 1-甲基-2-吡咯烷酮制备 MoS(2) 纳米片,然后将其用于提高有机发光二极管的效率。研究结果揭示了这种溶剂在生产用于先进电子应用的高质量纳米片方面的关键作用(Jiang X et al., 2022)。
- Phenylphosphonate surface functionalisation of MgMn(2)O(4) with 3D open-channel nanostructures for composite slurry-coated cathodes of rechargeable magnesium batteries operated at room temperature.: 本文的研究将 1-甲基-2-吡咯烷酮应用于镁电池电极表面改性技术,以提高其性能和稳定性。这项研究证明了这种溶剂在材料科学中的有效性及其对电池技术的重大影响(Kajihara K et al., 2021)。
- Novel Semi-Interpenetrated Polymer Networks of Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate)/Poly (Vinyl Alcohol) with Incorporated Conductive Polypyrrole Nanoparticles.: 本研究利用 1-甲基-2-吡咯烷酮开发新型聚合物网络,整合导电纳米粒子以创造用于各种技术应用的先进材料。这项研究重点介绍了这种溶剂在聚合物化学和纳米技术中的作用(Aparicio-Collado JL et al., 2020)。
- From 3D to 2D Transition Metal Nitroprussides by Selective Rupture of Axial Bonds.: 本文献探讨了 1-甲基-2-吡咯烷酮在过渡金属硝基化合物结构转变中的作用,证明了其在合成和操纵无机化合物以增强材料性能和在各行业应用方面的实用性(Ávila Y et al., 2019)。
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.5 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10
色度(d 20 °C/4 °C):1.031 - 1.033
折射率(n 20/D):1.4680-1.4730
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.003 meq/g
水: ≤ 0.10 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10
色度(d 20 °C/4 °C):1.031 - 1.033
折射率(n 20/D):1.4680-1.4730
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.003 meq/g
水: ≤ 0.10 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup