化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
185 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3-4 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
277 °C/1013 hPa
mp
182-185 °C
溶解度
0.3 g/L
體積密度
380 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(HPLC,area%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 182 °C
熔程(上限值): ≤ 185 °C
同一性(IR):通过测试
熔程(下限值): ≥ 182 °C
熔程(上限值): ≤ 185 °C
同一性(IR):通过测试
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
365.0 °F - closed cup
閃點(°C)
185 °C - closed cup