主要文件
8.05958
Sigma-Aldrich
二氧化锰
(precipitated active) for synthesis
别名:
二氧化锰, 二氧化锰,软锰矿
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MnO2
CAS号:
分子量:
86.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-202-6
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
品質等級
形狀
powder
效力
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
溶解度
insoluble <0.001 g/L
密度
5.21 g/cm3 at 21 °C
體積密度
600‑800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI 密鑰
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
應用
二氧化锰(MnO2)可用作氧化剂,用于下列氧化反应:
  • 烯丙醇至α, β烯醛或烯酮
  • 炔丙醇至炔醛或炔酮
  • 苯甲醇和杂化醇至共轭芳香醛或酮。
  • 胺至醛、亚胺、酰胺和偶氮类化合物。在尿素和氧存在下,甲基化脂芳烃形成一级酰胺。
  • MnO2还用于醛肟经过原位氧化腈形成反应合成双取代噁唑啉。使用化学计量的MnO2和钌催化剂,可将非活化环醇和无环醇氧化为酮类似物。
分析報告
含量测定(碘量法,以干燥品计): ≥ 90.0 %
干燥失重: ≤ 3.5%
氧化活性:符合检验
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash