主要文件
8.05859
Sigma-Aldrich
1-Methylpiperazine
for synthesis
别名:
1-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12N2
CAS号:
分子量:
100.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-639-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
12 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °C
效力
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
1341 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9.9 % (v/v)
pH值
11-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
136-138 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
轉變溫度
flash point 34 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.901 - 0.903
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup