主要文件
8.05804
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-戊醇
for synthesis
别名:
4-甲基-2-戊醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
102.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-551-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
7.06 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
305 °C
效力
2590 mg/kg LD50, oral (Rat)
2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-5.5 % (v/v)
bp
130-133 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
轉變溫度
flash point 41 °C
溶解度
16.4 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.806 - 0.808
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4