主要文件
8.03559
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberone
for synthesis
别名:
Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O
CAS号:
分子量:
208.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
214-912-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
效力
2511 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
191-194 °C/7 hPa
mp
31-34 °C
轉變溫度
flash point 200 °C
溶解度
0.03 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChI 密鑰
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup