主要文件
8.03521
Sigma-Aldrich
Diallylamine
for synthesis
别名:
Diallylamine, N-2-Propenyl-2-propen-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH2=CHCH2)2NH
CAS号:
分子量:
97.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
204-671-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
24.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
273 °C
效力
578 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.93-14.2 % (v/v)
pH值
11.5 (9.7 g/L in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
轉變溫度
flash point 11 °C
溶解度
86 g/L
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI 密鑰
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C