Key Documents
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
别名:
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br(CH2)3Br
CAS号:
分子量:
201.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-690-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.6 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166-168 °C/1013 hPa
mp
-34 °C
轉變溫度
flash point 54 °C
密度
1.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI 密鑰
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup