主要文件
8.03038
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadiene
(stabilised) for synthesis
别名:
Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12
CAS号:
分子量:
132.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
201-052-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
503 °C
效力
353 mg/kg LD50, oral (Rat)
4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.3 % (v/v)
運動黏度
6 cSt(20 °C)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
InChI 密鑰
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.975 - 0.985
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C