蒸汽壓力
0.0014 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
scales
自燃溫度
395 °C (DIN 51794)
效力
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8 % (v/v)
pH值
7.0-8.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
bp
270.8 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
轉變溫度
flash point 152 °C (DIN 51758)
溶解度
4560 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 80 °C
體積密度
500‑550 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 68 °C
熔程(上限值): ≤ 71 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 68 °C
熔程(上限值): ≤ 71 °C
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
305.6 °F - closed cup
閃點(°C)
152 °C - closed cup