主要文件
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
别名:
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
120.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-704-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
5.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
效力
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
轉變溫度
flash point 31 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31.0 °C - closed cup