主要文件
8.02680
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionyl chloride
for synthesis
别名:
3-Chloropropionyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
126.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
210-890-4
蒸汽壓力
10 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C
效力
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8.8-20.2 % (v/v)
pH值
<7 ( in H2O)
mp
-32 °C
轉變溫度
flash point 49 °C
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI 密鑰
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
3-Chloropropionyl chloride for synthesis. CAS No. 625-36-5, EC Number 210-890-4.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.318 - 1.323Identity (IR)passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.9 °F - closed cup
閃點(°C)
70.5 °C - closed cup