Key Documents
8.02675
Sigma-Aldrich
Cyclododecanol
for synthesis
别名:
Cyclododecanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O
CAS号:
分子量:
184.32
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
217-031-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
自燃溫度
380 °C
效力
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
75-78 °C
轉變溫度
flash point 138 °C
溶解度
0.04 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
InChI 密鑰
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
280.4 °F
閃點(°C)
138 °C