主要文件
8.02667
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde
(mixture of isomers) for synthesis
别名:
2-Butenal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
24 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
230 °C
效力
80 mg/kg LD50, oral (rat)
128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
2.1-15.5 % (v/v)
bp
104 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
轉變溫度
flash point 13 °C
溶解度
181 g/L
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
一般說明
mixture of isomers for synthesis
應用
Crotonaldehyde (mixture of isomers) for synthesis. CAS 4170-30-3, molar mass 70.09 g/mol.
儲存和穩定性
Store below +30°C.
分析報告
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.851 - 0.853
Identity (IR):passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C