主要文件
8.02458
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
别名:
4-Chlorostyrene, 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7Cl
CAS号:
分子量:
138.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
214-028-8
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
192 °C
轉變溫度
flash point 68 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI 密鑰
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.085 - 1.090
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup