主要文件
8.01962
Sigma-Aldrich
Brij® 35
for synthesis
别名:
Brij® 35
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)nC12H26O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
500-002-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
>78000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point >149 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI 密鑰
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Application of artificial neural networks for enhancing Aspergillus flavipes lipase synthesis for green biodiesel production.:研究用人造神经网络改进黄柄曲霉的脂肪酶合成,对于绿色生物柴油生产有重要意义。改进过程中用到Brij® 35,说明它在生物化学领域中可作为有效的非离子型表面活性剂(El-Metwally et al., 2023)。
  • Solvents and detergents compatible with enzyme kinetic studies of cholinesterases.:研究各种溶剂和去污剂(包括Brij® 35)在胆碱酯酶相关酶动力学研究中的相容性,说明Brij® 35可用于生物化学和药理学研究(Sands et al., 2023)。
  • Development of green micellar HPLC-DAD method for simultaneous determination of some sulbactam combinations used in COVID-19 regimen.:该研究在开发绿色的胶束高效液相色谱法分析舒巴坦复方中用到Brij® 35,说明它在药物制剂和化学分析中的作用(Ragab et al., 2023)。
  • Enhanced fluorimetric detection of diphenylpyraline HCl using micelle and cyclodextrin mediated approach:Spectrofluorimetric and micellar liquid chromatographic application for either single or combined formulation with caffeine and paracetamol.:该文讨论用Brij® 35改进盐酸二苯拉林的荧光检测,说明它可用于提高药物分析灵敏度(Hammad et al., 2023)。
  • Application of micellar liquid chromatography to model ecotoxicity of pesticides.Comparison with immobilized artificial membrane chromatography and n-octanol-water partitioning.:在胶束液相色谱中用Brij® 35模拟农药的生态毒性,说明它可用于环境化学和毒理学研究(Stergiopoulos et al., 2023)。
分析報告
羟基值:45 - 50
水(K. F.): ≤ 3.0 %
同一性(IR):通过测试
法律資訊
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
300.2 °F
閃點(°C)
> 149 °C