蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
330 °C
效力
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6-11.7 % (v/v)
pH值
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
轉變溫度
flash point 78 °C
密度
0.914 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CCO)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
172.4 °F
閃點(°C)
78 °C