主要文件
8.01391
Sigma-Aldrich
乙基乙烯基醚
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
别名:
乙基乙烯基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCH=CH2
CAS号:
分子量:
72.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-718-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
560 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
178 °C
效力
6120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-12.0 % (v/v)
bp
36 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
轉變溫度
flash point -45 °C
溶解度
8.3 g/L
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
O(CC)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 5°C/ 4°C):0.769 - 0.773
鉴定(IR):通过测试
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-49.0 °F
閃點(°C)
-45 °C