主要文件
8.01309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
别名:
4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4N4
CAS号:
分子量:
84.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
209-533-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
pH值
<7 (20 °C in H2O)
mp
83-86 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[n]1(cnnc1)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3