Key Documents
8.00948
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
别名:
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H8N2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
133.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
206-369-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解度
300 g/L
體積密度
650 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI 密鑰
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1