等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
716 °F
效力
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
16 %
反應適用性
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.4565 (lit.)
pH值
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 38 °C
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI 密鑰
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
應用
乙二胺(1,2-二氨基乙烷,DAE)可作为试剂制备各种金属离子复合物,用作下列还原反应的还原剂。
- DAE/Cr(II)络合物可用于将一级卤代烃还原为烷烃,将芳基溴化物或碘化物还原为脂芳烃。该络合物还用于将β-取代卤代烃和环氧化物还原为烯烃。
- DAE/硼烷(1:1)复合物可作为高度选择性的还原剂,将肉桂醛还原为肉桂醇。
- DAE/Li络合物可高效还原烯烃、芳烃、酚和醇。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0%(a/a)
水(GC,面积%): ≤ 1.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.896 - 0.898
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
水(GC,面积%): ≤ 1.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.896 - 0.898
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
其他客户在看
1, 2-Diaminoethane
Kostikov RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)