主要文件
8.00918
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate
for synthesis
别名:
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,2-(COOCH3)2
CAS号:
分子量:
194.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
205-011-6
NACRES:
NA.22
bp:
283 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
0.008 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C (DIN 51794)
效力
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
pH值
7 (20 °C in H2O)
bp
283 °C/1013 hPa
mp
6 °C
轉變溫度
flash point 150 °C
溶解度
4.0 g/L
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
294.8 °F - closed cup
閃點(°C)
146.0 °C - closed cup