主要文件
8.00896
Sigma-Aldrich
碘乙烷
(stabilised with silver) for synthesis
别名:
碘乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5I
CAS号:
分子量:
155.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-833-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
133 hPa ( 18 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
69-73 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
轉變溫度
flash point 53 °C
密度
1.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ICC
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI 密鑰
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 污染物的光催化降解:碘乙烷用于合成嵌入壳聚糖离子液体离子凝胶框架内的SnO纳米板,通过缩小带隙增强污染物的光催化降解(Arshia et al., 2023)。
  • 两亲性醚合成:作为一种有机合成试剂,碘乙烷在两亲性6-羧基聚脲醚的生产中起着关键作用,促进了碳水化合物聚合物应用的进步(Pereira et al., 2014)。
  • 农药抗药性检测:碘乙烷用于检测蚊子谷胱甘肽- s转移酶活性,为媒介控制规划中的耐药性监测提供方法学基础(Morou et al., 2010)。
  • 氘化化合物的合成:用于合成氘化性信息素成分,用于农业害虫治理,有助于信息素结构的修饰,以提高稳定性和功效(Kiyota et al., 2009)。
  • 菁染料的合成:碘乙烷用于七甲基菁染料的微波辅助合成,对于生产用于医学成像和有机电子学的近红外染料至关重要(Winstead et al., 2008)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.910 - 1.940
乙醇(GC,面积%): ≤ 1.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - (External MSDS)
閃點(°C)
53 °C - (External MSDS)