Key Documents
8.00874
Sigma-Aldrich
Ethylammonium chloride
for synthesis
别名:
Ethylammonium chloride, Ethylamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H8ClN
CAS号:
分子量:
81.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-182-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
效力
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-108 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI 密鑰
XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1