主要文件
8.00836
Sigma-Aldrich
丙烯酸乙酯
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
别名:
丙烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
205-438-8
NACRES:
NA.22
bp:
100 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
39 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
355 °C (DIN 51794)
效力
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
1800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-14 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
運動黏度
0.582 cSt(25 °C)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-71 °C
轉變溫度
flash point 9 °C
溶解度
20 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.921 - 0.922
鉴别(IR):符合检验
该材料使用MEHQ作为稳定剂。在分析检验时,测定了>10 ppm稳定剂的含量。
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
48.2 °F - closed cup
閃點(°C)
9 °C - closed cup