主要文件
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
别名:
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS号:
分子量:
150.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
205-695-6
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
crystals
自燃溫度
425 °C
mp
166-169 °C
轉變溫度
flash point 210 °C
密度
1.8 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3